Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Plateau pour appareil de culture à rouleaux Wheaton™
Code produit 10069040 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de positions:
5
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de positions Conditionnement
10069040 5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10069040 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 348969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2480.00€
    2158.07€ / 1 pièces
    Économisez 321.93€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-03-2027
Pièce supplémentaire pour appareil de culture à rouleaux
  • Cinq positions
  • Pour le stockage de flacons rotatifs en verre ou en plastique
  • Offre une surface totale de 75 000 cm2
  • Conforme aux normes UL, CSA et CE
Spécification
Angle de rotation 0°
Capacité Flacons rotatifs (108 à 121 mm de diamètre et jusqu’à 550 mm de L)
Type de produit Plateau pour appareil de culture à rouleaux
Dimensions (L x l x H) 24,4 x 29,5 x 7,12 po (62 x 75,6 x 18,1cm)
Hauteur (impériale) 7,12 in
Hauteur (métrique) 18,1 cm
Longueur (impériale) 24,4 in
Longueur (métrique) 62 cm
Largeur (impériale) 29,5 in
Largeur (métrique) 75,6 cm
Nbre de positions 5