Learn More
DWK Life Sciences Échantillonneurs à tambour jetables Wheaton™
Code produit 12497311 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
75 mL
150 mL
Diamètre (impériale) externe:
0,29 in
0,47 in
0,7 in
Diamètre (métrique) externe:
0,75 cm
1,2 cm
1,8 cm
Conditionnement:
100 pièces
24 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (impériale) externe Diamètre (métrique) externe Conditionnement
12497311 25 ml 0,29 in 0,75 cm 100 pièces
12407321 75 mL 0,47 in 1,2 cm 24 pièces
12417321 150 mL 0,7 in 1,8 cm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12497311 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 885300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00€
    345.44€ / 100 pièces
    Économisez 105.56€
    23% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Utilisation économique et pratique
  • Insérez le tube vide dans le tambour, maintenez le pouce sur le dessus et retirez l’échantillon
  • Les unités en verre sodocalcique se cassent facilement pour une élimination rapide
  • Longueur : 43 in (109 cm)
Spécification
Type de produit Échantillonneur à tambour
Matériau Verre sodocalcique
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 1 oz.
Capacité (métrique) 25 ml
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Idéal pour une récupération rapide et facile des échantillons
Diamètre (impériale) externe 0,29 in
Diamètre (métrique) externe 0,75 cm
Longueur (impériale) 43 in
Longueur (métrique) 109,2 cm