Learn More
DWK Life Sciences Échantillonneur Coliwasa en verre jetable Wheaton™
Code produit 12477301 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 mL
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12477301 200 mL 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12477301 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 885220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00€
    261.00€ / 12 pièces
    Économisez 100.00€
    27% de réduction
Expédition estimée: 15-06-2027
Fabriqué en verre sodocalcique avec joint revêtu de PTFE étanche au liquide
  • Les composants prélimés facilitent l’élimination
  • Le joint en PTFE verrouille la colonne échantillonnée en place
  • Transférer l’échantillon dans un récipient approprié sans perte
Informations sur la commande
Dimensions : 0,88 in x 42 in.L (2,2 x 107 cm) ; Fond conique avec ouverture de 1,3 cm (0,5 in) de diamètre
Spécification
Type de produit Échantillonneur Coliwasa
Matériau Verre sodocalcique
Autoclavable Not Autoclavable
Matériau d’étanchéité PTFE
Capacité (impériale) 6,76 oz.
Capacité (métrique) 200 mL
Jetable Usage unique
Diamètre (impériale) de l’ouverture 0,5 po
Diamètre (impériale) externe 0,86 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 1,3 cm
Diamètre (métrique) externe 2,2 cm
Longueur (impériale) 41,92 in
Longueur (métrique) 106,5 cm