Learn More
DWK Life Sciences Broyeur de tissus Wheaton™ Dounce Dura-Grind™
Code produit 10149611 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
0,23 oz, 7 ml
0,5 oz, 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10149611 0,5 oz, 15 ml 1 pièce
10682963 0,23 oz, 7 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10149611 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 357574
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une alternative aux broyeurs de tissus en verre
L’usinage de précision à partir de l’acier inoxydable numéro 316 offre une alternative robuste aux broyeurs de tissus Dounce en verre
  • Le pilon et le mortier uniques sont fournis sous la forme d’un ensemble apparié pour une tolérance exacte de 0,013 mm
  • L’action du pilon lisse nécessite moins d’effort que les broyeurs de tissus en verre
  • Le mortier possède un fond plat lui permettant de rester droit
  • L’unité ne peut pas être autoclavée/stérilisée
  • Longueur totale : 171 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0,5 oz
Capacité (métrique) 15mL
Longueur (impériale) du tube 4,48 in
Longueur (impériale) 6,73 in
Longueur (métrique) 171mm
Longueur (métrique) du tube 114mm
Matériau Acier inoxydable
Diamètre du tube (impériale) extérieur 1,37 in
Diamètre du tube (métrique) à l’extérieur 35mm
Capacité 0,5 oz, 15 ml