Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Dounce pour tissus Wheaton™
Code produit 11511305 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
7 ml
15 ml
40 ml
Longueur (impériale):
4,92 in
6,8 in
8,26 in
11,2 in
Longueur (impériale) du tube:
1,8 in
3,22 in
3,7 in
5,5 in
Diamètre du tube (impériale) extérieur:
0,43 in
0,51 in
0,86 in
1,25 in
Conditionnement:
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (impériale) Longueur (impériale) du tube Diamètre du tube (impériale) extérieur Conditionnement
11511305 15 ml 8,26 in 3,7 in 0,86 in 2 pièces
11501305 7 ml 6,8 in 3,22 in 0,51 in 2 pièces
11591295 1 ml 4,92 in 1,8 in 0,43 in 2 pièces
11521305 40 ml 11,2 in 5,5 in 1,25 in 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11511305 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 357544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    518.94€
    433.64€ / 2 pièces
    Économisez 85.30€
    16% de réduction
En stock
Idéal pour les études enzymatiques. Les broyeurs Dounce pour tissus Wheaton™ sont conçus pour retenir un pourcentage élevé de noyaux cellulaires, de mitochondries et de protéines dans les tissus mous ou les suspensions cellulaires.
  • L’échantillon couvre la bille du pilon, empêchant l’accumulation de chaleur en réduisant la friction contre le mortier
  • Le mortier est doté d’un grand réservoir et d’un bec verseur
  • Fourni avec des pilons “étroits” et “large”
  • Les composants sont en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
Informations sur la commande
  • Clairance du cylindre serré : 0,0020 ±0,001 in (0,05 ±0,025 mm)
  • Clairance du cylindre serrer : 0,114 ±0,001 in (0,114 ±0,025 mm)
Spécification
Capacité (impériale) 0,5 oz
Capacité (métrique) 15 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Broyeur de mouchoirs Dounce
À utiliser avec (application) Conçu pour retenir un pourcentage élevé de noyaux cellulaires, de mitochondries et de protéines dans les tissus mous ou les suspensions cellulaires
Longueur (impériale) 8,26 in
Longueur (métrique) 210mm
Longueur (impériale) du tube 3,7 in
Longueur (métrique) du tube 94 mm
Diamètre du tube (impériale) extérieur 0,86 in
Diamètre du tube (métrique) à l’extérieur 22mm