Description
Idéal pour les études enzymatiques. Les broyeurs Dounce pour tissus Wheaton™ sont conçus pour retenir un pourcentage élevé de noyaux cellulaires, de mitochondries et de protéines dans les tissus mous ou les suspensions cellulaires.
- L’échantillon couvre la bille du pilon, empêchant l’accumulation de chaleur en réduisant la friction contre le mortier
- Le mortier est doté d’un grand réservoir et d’un bec verseur
- Fourni avec des pilons “étroits” et “large”
- Les composants sont en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
Informations sur la commande
- Clairance du cylindre serré : 0,0020 ±0,001 in (0,05 ±0,025 mm)
- Clairance du cylindre serrer : 0,114 ±0,001 in (0,114 ±0,025 mm)
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 0,03 oz. |
| Capacité (métrique) | 1 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Broyeur de mouchoirs Dounce |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour retenir un pourcentage élevé de noyaux cellulaires, de mitochondries et de protéines dans les tissus mous ou les suspensions cellulaires |
| Longueur (impériale) | 4,92 in |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Longueur (impériale) du tube | 1,8 in |
| Longueur (métrique) du tube | 48 mm |
| Diamètre du tube (impériale) extérieur | 0,43 in |
| Afficher plus |