Learn More
DWK Life Sciences Flacon DURAN™ PURE, avec filetage DIN
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Descrizione
- Fabriqué en verre borosilicate de type I de haute qualité (GL 25/GL 45), disponible de 25 mL à 20 L
- Le couvercle de protection empêche toute contamination à l’intérieur du flacon pendant le stockage et le transport
- Livraison en un seul lot pour une traçabilité complète
- Certificat d’analyse (CoA) délivré à chaque livraison
- Inspection visuelle à 100 % réalisée sur chaque unité
- Analyse de la résistance hydrolytique selon l’EP USP et le JP pour chaque lot
- Gestion du contrôle des changements avec notification client en cas de changement
- 100 % de traçabilité à toutes les étapes de fabrication
- Dossier maître des médicaments disponible
- Répond aux exigences des pharmacopées internationales
Specifica
Specifica
| Capacité (métrique) | 25 mL |
| Couleur | Concluant |
| À utiliser avec (application) | Fabrication de médicaments pharmaceutiques et de produits biotechnologiques ; Stockage et transport des principes actifs pharmaceutiques (API), des intermédiaires pharmaceutiques en vrac, des ingrédients et des milieux de culture |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Quantité | 10/Bte |
| Stérilité | Non stérile |
| Filetage (métrique) | GL 25 |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Oui |
| Bouche | Étroit |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?