Learn More
DWK Life Sciences Flacon DURAN™ PURE, avec filetage DIN
BIOPHARMA
Code produit 15376788 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
100 mL
10 000 mL
10 L
1 000 ml
2000 mL
20 000 mL
20 L
250 mL
25 mL
5000 mL
500 mL
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
12 pièces
120 pièces
210 pièces
280 pièces
30 pièces
360 pièces
48 pièces
540 pièces
940 pièces
Filetage (métrique):
GL 25
GL 45
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement Filetage (métrique)
15376788 10 L 30 pièces -
15360594 25 mL 10 pièces GL 25
15416474 25 mL 940 pièces GL 25
15380594 100 mL 10 pièces GL 45
15436474 100 mL 540 pièces GL 45
15390594 250 mL 10 pièces GL 45
15446474 250 mL 280 pièces GL 45
15336788 500 mL 360 pièces GL 45
13524960 500 mL 10 pièces GL 45
13534960 1000 mL - GL 45
15346788 1 000 ml 210 pièces -
15356788 2000 mL 120 pièces GL 45
13544960 2000 mL 10 pièces GL 45
11945048 5000 mL 1 pièce GL 45
15366788 5 000 ml 48 pièces -
11955048 10 000 mL 1 pièce GL 45
11965048 20 000 mL 1 pièce GL 45
15386788 20 L 12 pièces -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 15376788 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 818018606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11470.00€
    10252.80€ / 30 pièces
    Économisez 1217.20€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
DURAN™ La bouteille PURE, avec fil DIN, est une bouteille en verre borosilicate de type I de haute qualité, développée pour les industries pharmaceutique et biotechnologique. Fournie avec un cache protecteur, un certificat d’analyse et une documentation complète de traçabilité pour répondre aux exigences de la pharmacopée internationale.
  • Fabriqué en verre borosilicaté neutre de type 1 (3,3).
  • Comprennent des housses de protection
  • Graduée
  • N’incluent aucun bouchon à vis
  • Disponible en volumes allant de 25 ml à 20 l
Spécification
Capacité 10 ml (338,14 oz)
Capacité (métrique) 10 L
Couleur Concluant
Matériau Verre borosilicaté
Graduated Oui
Bouche Threaded
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 338,14 oz
Forme Cylindrical
Type de produit Laboratory Bottle