Learn More
DWK Life Sciences Flacon DURAN™ PURE, avec filetage DIN
BIOPHARMA
Code produit 15390594 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
100 mL
10 000 mL
10 L
1 000 ml
2000 mL
20 000 mL
20 L
250 mL
25 mL
5000 mL
500 mL
5 000 ml
Filetage (métrique):
GL 25
GL 45
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
12 pièces
120 pièces
210 pièces
280 pièces
30 pièces
360 pièces
48 pièces
540 pièces
940 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Filetage (métrique) Conditionnement
15390594 250 mL GL 45 10 pièces
15360594 25 mL GL 25 10 pièces
15416474 25 mL GL 25 940 pièces
15380594 100 mL GL 45 10 pièces
15436474 100 mL GL 45 540 pièces
15446474 250 mL GL 45 280 pièces
15336788 500 mL GL 45 360 pièces
13524960 500 mL GL 45 10 pièces
13534960 1000 mL GL 45 -
15346788 1 000 ml - 210 pièces
15356788 2000 mL GL 45 120 pièces
13544960 2000 mL GL 45 10 pièces
11945048 5000 mL GL 45 1 pièce
15366788 5 000 ml - 48 pièces
11955048 10 000 mL GL 45 1 pièce
15376788 10 L - 30 pièces
11965048 20 000 mL GL 45 1 pièce
15386788 20 L - 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 15390594 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 818013608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    131.88€ / 10 pièces
    Économisez 41.12€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
DURAN™ La bouteille PURE, avec fil DIN, est une bouteille en verre borosilicate de type I de haute qualité, développée pour les industries pharmaceutique et biotechnologique. Fournie avec un cache protecteur, un certificat d’analyse et une documentation complète de traçabilité pour répondre aux exigences de la pharmacopée internationale.
  • Fabriqué en verre borosilicate de type I de haute qualité (GL 25/GL 45), disponible de 25 mL à 20 L
  • Le couvercle de protection empêche toute contamination à l’intérieur du flacon pendant le stockage et le transport
  • Livraison en un seul lot pour une traçabilité complète
  • Certificat d’analyse (CoA) délivré à chaque livraison
  • Inspection visuelle à 100 % réalisée sur chaque unité
  • Analyse de la résistance hydrolytique selon l’EP USP et le JP pour chaque lot
  • Gestion du contrôle des changements avec notification client en cas de changement
  • 100 % de traçabilité à toutes les étapes de fabrication
  • Dossier maître des médicaments disponible
  • Répond aux exigences des pharmacopées internationales
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Couleur Concluant
À utiliser avec (application) Fabrication de médicaments pharmaceutiques et de produits biotechnologiques ; Stockage et transport des principes actifs pharmaceutiques (API), des intermédiaires pharmaceutiques en vrac, des ingrédients et des milieux de culture
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/Bte
Stérilité Non stérile
Filetage (métrique) GL 45
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Étroit
Diamètre (métrique) 70 mm
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 8 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Bouteille à col de vis