Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre transparents DURAN™ PURE, avec filetage DIN
BIOPHARMA
Code produit 15446474 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
100 mL
10 000 mL
10 L
1 000 ml
2000 mL
20 000 mL
20 L
250 mL
25 mL
5000 mL
500 mL
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
12 pièces
120 pièces
210 pièces
280 pièces
30 pièces
360 pièces
48 pièces
540 pièces
940 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15446474 250 mL 280 pièces
15360594 25 mL 10 pièces
15416474 25 mL 940 pièces
15436474 100 mL 540 pièces
15380594 100 mL 10 pièces
15390594 250 mL 10 pièces
15336788 500 mL 360 pièces
13524960 500 mL 10 pièces
13534960 1000 mL -
15346788 1 000 ml 210 pièces
15356788 2000 mL 120 pièces
13544960 2000 mL 10 pièces
11945048 5000 mL 1 pièce
15366788 5 000 ml 48 pièces
11955048 10 000 mL 1 pièce
15376788 10 L 30 pièces
11965048 20 000 mL 1 pièce
15386788 20 L 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 15446474 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 818013608
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Produits d'emballage primaire répondant aux exigences spécifiques des industries pharmaceutiques.
Flacons de haute qualité en verre borosilicaté de type I GL 25 / GL 45, de 25 ml à 20 L, conçus pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique. Les flacons DURAN™ PURE sont fermés avec un couvercle de protection pour éviter toute contamination. DWK Life Sciences fournit des certificats d’analyse avec chaque livraison, et assure la traçabilité à 100 % et la gestion du contrôle du changement. Les flacons DURAN™ PURE sont disponibles avec la documentation requise par les autorités réglementaires et répondent aux exigences des pharmacopées internationales.
  • Le couvercle de protection empêche toute contamination à l’intérieur du flacon pendant le stockage et le transport
  • Livraison par lot unique
  • Certificat d’analyse (CoA)
  • Inspection visuelle à 100 %
  • Analyse de la résistance hydrolytique selon EP, USP et JP pour chaque lot
  • Gestion du contrôle des modifications et informations du client en cas de modifications
  • 100 % de traçabilité à toutes les étapes de fabrication
  • de type II
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
À utiliser avec (application) Fabrication de médicaments pharmaceutiques et de produits biotechnologiques ; Stockage et transport des principes actifs pharmaceutiques (API), des intermédiaires pharmaceutiques en vrac, des ingrédients et des milieux de culture
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/Bte
Filetage (métrique) GL 45
Diamètre (métrique) 70 mm