Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage Wheaton™ E-C.
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Prix économique par flacons de conditionnement et bouchons à vis séparément.Les flacons à échantillons Wheaton™ E-C sont disponibles en verre transparent ou de couleur ambrée.
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
- Les flacons transparents sont conformes à USP Type I et ASTM Exigences de type I, classe A de la norme E 438
- Flacons ambrés en verre borosilicaté conforme aux normes USP Exigences de type I en matière de transmission de la lumière pour la protection des produits photosensibles
- Flacons conditionnés dans des boîtes de 100 conditionnées sous film plastique thermorétracté qui réduisent la contamination par ondulation
- Bouchons à vis phénoliques noirs revêtus de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
- Bouchon à vis phénolique noir à revêtement en caoutchouc 14B et à face en PTFE pour les échantillons organiques
- Les flacons et bouchons sont autoclavables
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | PTFE / caoutchouc 14B |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 21 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 16 ml |
| Type de filetage | À vis |
| Volume (impérial) | 4,3 dr. |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Afficher plus |