Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage Wheaton™ E-C.
Code produit p-205450 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,8 mL
2,0 mL
2 ml
4,0 mL
4 ml
8,0 mL
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Couleur:
Ambré
Concluant
Taille du bouchon:
GPI 8-425
GPI 13-425
GPI 8-425
Conditionnement:
200 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Diamètre (métrique) externe Couleur Taille du bouchon Conditionnement
10550372 16 ml 21 mm Concluant GPI 13-425 200 pièces
10343083 4 ml 15 mm Concluant GPI 13-425 200 pièces
13401459 24 ml 23 mm Concluant GPI 13-425 200 pièces
10006621 8,0 mL 17 mm Ambré GPI 8-425 200 pièces
12422741 1,8 mL 12 mm Ambré GPI 8-425 200 pièces
10696833 2,0 mL 12 mm Ambré GPI 8-425 200 pièces
11511185 12 ml 19 mm Concluant GPI 13-425 200 pièces
11728929 8 ml 17 mm Concluant GPI 13-425 200 pièces
11768929 2 ml 12 mm Concluant GPI 8-425 200 pièces
10781323 4,0 mL 15 mm Ambré GPI 8-425 200 pièces
10698052 1,8 mL 12 mm Concluant GPI 8-425 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10550372 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 224746
Prix économique par emballage de flacons et de bouchons à vis séparément. Les flacons d’échantillonnage Wheaton™ E-C sont disponibles en verre transparent ou de couleur ambrée.
Prix économique par flacons de conditionnement et bouchons à vis séparément.Les flacons à échantillons Wheaton™ E-C sont disponibles en verre transparent ou de couleur ambrée.
  • Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
  • Les flacons transparents sont conformes à USP Type I et ASTM Exigences de type I, classe A de la norme E 438
  • Flacons ambrés en verre borosilicaté conforme aux normes USP Exigences de type I en matière de transmission de la lumière pour la protection des produits photosensibles
  • Flacons conditionnés dans des boîtes de 100 conditionnées sous film plastique thermorétracté qui réduisent la contamination par ondulation
  • Bouchons à vis phénoliques noirs revêtus de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
  • Bouchon à vis phénolique noir à revêtement en caoutchouc 14B et à face en PTFE pour les échantillons organiques
  • Les flacons et bouchons sont autoclavables
Spécification
Matériau (doublure) PTFE / caoutchouc 14B
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 21 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 16 ml
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 4,3 dr.
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 200/Cs.
Taille du bouchon GPI 13-425
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM Type I, USP Type I, Classe A
Hauteur (métrique) 73 mm
Type de produit Fiole d’échantillon avec bouchon à vis