Description
- Étiquetées pour une identification rapide
- Poignée ergonomique courte et rembourrée
- Mâchoires de sertissage polies
- Ensemble de ressort
- Butée réglable
Spécification
Spécification
| Tubes de stockage compatibles | Tubes avec bouchons à sertir de 13 mm |
| Fonctionnement | Manuel |
| Type | Pince à sertir manuelle |
| À utiliser avec (équipement) | Joints à bouchon à bascule de 13 mm |
| Dimensions | 13 mm |