Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ E-Z Ex-Traction™
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
Fabriqués avec précision en verre borosilicaté à faible taux d’extraction.Les flacons Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ sont conformes aux exigences USP type I et ASTM type I, classe A.
- Une grande surface de fond lisse et plate offre une meilleure stabilité et un placement optionnel en code-barres 2D
- La conception de puits conique garantit une récupération maximale des échantillons de valeur élevée
- Fabriqués pour un fonctionnement en toute sécurité dans les systèmes automatisés de manipulation et de stockage des échantillons
- Le verre borosilicaté de type I de classe A empêche les changements de pH et maintient la pureté du contenu
- Conception de mur épais pour une sécurité et une protection accrues
- Pour le prélèvement, la manipulation automatisée, le stockage et la récupération maximale des échantillons
- Bouchons disponibles séparément
Spécification
Spécification
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour le stockage d’échantillons manuel ou automatisé |
| Hauteur (impériale) | 1,25 in |
| Type de base | Plat |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus |