Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ E-Z Ex-Traction™
Code produit 10508013 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4 ml
8 ml
10 ml
20 ml
Taille du bouchon:
13-425
15-425
22-400
24-400
Type de base:
Conique
Plat
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
250/boîte
500/boîte
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Taille du bouchon Type de base Quantité Conditionnement
10508013 4 ml 13-425 Plat 1000/boîte 1000 pièces
10426453 2 ml 13-425 Plat 250/boîte 250 pièces
10130063 2 ml 13-425 Conique 1000/boîte 1000 pièces
10373843 4 ml 13-425 Plat 250/boîte -
10598013 8 ml 15-425 Plat 250/boîte 250 pièces
10180203 8 ml 15-425 Conique 1000/boîte 1000 pièces
10292743 10 ml 22-400 Plat 100/boîte 100 pièces
10661844 20 ml 22-400 Conique 100/boîte 100 pièces
10140303 20 ml 24-400 Conique 500/boîte -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10508013 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W224617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3045.00€
    2577.01€ / 1000 pièces
    Économisez 467.99€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-01-2027
WHEATON™ E-Z Ex-Traction™ Les fioles sont fabriquées avec précision à partir de verre borosilicate à faible extraction, conformes aux ASTM exigences de type I, classe A et USP type I pour une collecte fiable des échantillons et une récupération maximale.
Fabriqués avec précision en verre borosilicaté à faible taux d’extraction.Les flacons Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ sont conformes aux exigences USP type I et ASTM type I, classe A.
  • Une grande surface de fond lisse et plate offre une meilleure stabilité et un placement optionnel en code-barres 2D
  • La conception de puits conique garantit une récupération maximale des échantillons de valeur élevée
  • Fabriqués pour un fonctionnement en toute sécurité dans les systèmes automatisés de manipulation et de stockage des échantillons
  • Le verre borosilicaté de type I de classe A empêche les changements de pH et maintient la pureté du contenu
  • Conception de mur épais pour une sécurité et une protection accrues
  • Pour le prélèvement, la manipulation automatisée, le stockage et la récupération maximale des échantillons
  • Bouchons disponibles séparément
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 4 ml
À utiliser avec (application) Pour le stockage d’échantillons manuel ou automatisé
Hauteur (impériale) 1,77 in
Type de base Plat
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 1000/boîte
Taille du bouchon 13-425
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM type I, classe A, USP type I
Hauteur (métrique) 45 mm
Type de produit Flacon à récupération élevée