Learn More
DWK Life Sciences Extracteurs Wheaton™ pour appareil d’extraction de Soxhlet
Code produit 12654823 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dessus de joint conique standard:
45/50
55/50
Diamètre (impériale) intérieur:
1,57 in
1,96 in
Longueur (impériale):
8,07 in
9,84 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dessus de joint conique standard Diamètre (impériale) intérieur Longueur (impériale) Conditionnement
12654823 45/50 1,57 in 8,07 in 1 pièce
12481561 55/50 1,96 in 9,84 in -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12654823 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 415005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00€
    346.03€ / 1 pièces
    Économisez 47.97€
    12% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique.
  • Les pièces humides sont fabriquées en verre borosilicaté à faible taux d’extraction WHEATON 33 conforme aux exigences ASTM E 438, type I, classe A
Spécification
À utiliser avec (équipement) Appareil d’extraction de Soxhlet
Type de produit Extracteur Soxhlet
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Utilisé pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique
Certifications/Conformité ASTM E 438
Fond à joint de réduction standard 24/40
Dessus de joint conique standard 45/50
Diamètre (impériale) intérieur 1,57 in
Diamètre (métrique) intérieur 4 cm
Longueur (impériale) 8,07 in
Longueur (métrique) 20,5 cm