Learn More
DWK Life Sciences Boîte de coloration à 20 lames en verre Wheaton™ avec rack amovible
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Avec rack amovible
- Le rack pour lames en verre amovible est doté d’une poignée à ressort pour une coloration manuelle de vingt lames horizontales maximum
- Le fond du rack est ouvert pour une immersion rapide et un écoulement de la coloration
- Contient des lames de 3 × 1 po (75 × 25 mm), 3 × 1,5 po (75 × 38 mm) et 3 × 2 po (75 × 51 mm)
- En verre sodocalcique
Información de órdenes
L x L x H : 4,125 x 2,75 x 3,375 (105 x 70 x 85 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Forme du fond | Rectangulaire |
| Couleur | Clear |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Type | Cuve à coloration |
| Comprend | Rack à fentes pour lames en verre amovible avec fond ouvert |
| Nombre de lames | 20 |
| Dimensions (L x l) | 9,5 x 7,6 cm (3,7 x 2,9in.) |
| Longueur (impériale) | 3,7 po |
| Longueur (métrique) | 95 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?