Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flacons de scintillation en verre de 20 mL et capsules d'urée
Code produit 10179592 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (doublure):
Cône en polyéthylène
Disque en polyéthylène
Feuille métallique
Polyéthylène
Taille du bouchon:
22-400
24-400
Couleur:
Concluant
blanc
Conditionnement:
500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (doublure) Taille du bouchon Couleur unitSize
10179592 Feuille métallique 24-400 Concluant 500 pièces
11506325 Disque en polyéthylène 24-400 Concluant -
11758819 Feuille métallique 22-400 blanc 500 pièces
10006761 Polyéthylène 22-400 blanc 500 pièces
10458043 Cône en polyéthylène 22-400 blanc 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10179592 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 986562
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintient une étanchéité absolue grâce à différents joints de bouchon. Wheaton Science Products™ Les flacons à scintillation en verre de 20 mL et les bouchons à urée conviennent aux solvants puissants et aux produits chimiques de haute pureté.
Maintient une étanchéité absolue grâce à différents joints de bouchon. Wheaton Science Products™ Les flacons de Scintilation en verre de 20 ml et les bouchons d’urée sont adaptés aux solvants puissants et aux produits chimiques de haute purinté.
  • Chimiquement inertes et convient aux solvants forts et aux produits chimiques de haute pureté.
  • Variété de revêtements de bouchons disponible pour maintenir l’intégrité du joint
  • Les comptages de fond sont uniformes et faibles ; la transmission ultraviolette est élevée
  • Avec bouchons à vis fixés aux flacons
Informations sur la commande
OD x H : 1,125 x 2,375 in (28 x 61 mm) avec capuchon ; les flacons sont emballés dans des cellules individuelles dans cinq plateau de 100 par boîte
Compliance
Répond aux normes ASTM™ E438 de type I et de classe A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Feuille métallique
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 20 ml
À utiliser avec (application) Offre un très bon maintien du couple et d‘excellentes caractéristiques d‘étanchéité
Hauteur (impériale) 2,4 in
Type d’emballage Plateaux cellulaires
Volume (impérial) 0,67 oz.
Matériau du bouchon Urée
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 24-400
Certifications/Conformité ASTM E438, type I, classe A
Hauteur (métrique) 61 mm