Learn More
DWK Life Sciences Flacons EPA en verre Wheaton™
Code produit 10701824 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Concluant
Certifications/Conformité:
USP type I
USP type I, ASTM E438, type I
Conditionnement:
72 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Certifications/Conformité Conditionnement
10701824 Ambré USP type I 72 pièces
10144222 Concluant USP type I, ASTM E438, type I 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10701824 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 225315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371.00€
    322.56€ / 72 pièces
    Économisez 48.44€
    13% de réduction
En stock
Includes
Bouchons à vis avec opercule avec septum en TFE de 10 mm et silicone de 90 mm
Choisissez des flacons en verre borosilicaté transparents ou ambrés
  • Capacité de 40 ml
  • Filetage GPI, 24-400
Idéal pour une utilisation dans l'échantillonnage de l'eau selon les normes américaines Lignes directrices de l'EPA 40CFR136 pour l'établissement de procédures de test pour l'analyse des polluants .
Spécification
Matériau (doublure) PTFE / silicone
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non-sterile
Volume (métrique) 40 ml
À utiliser avec (application) À utiliser dans l’échantillonnage de l’eau
Hauteur (impériale) 3,77 in
Comprend Bouchons à vis avec opercule avec septum en TFE de 10 mm et silicone de 90 mm
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 1,35 oz.
Type de bouchon Screw Cap (Open-Top)
Quantité 72/Cs.
Marking Spot No
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité USP type I
Hauteur (métrique) 96 mm
Type de produit Vial