Learn More
DWK Life Sciences Récipients de culture à rouleaux en verre Wheaton™
Code produit 12418952 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1380 ml
1760 mL
2000 mL
Matériau du bouchon:
Phénolique
Polypropylène
Couleur de bouchon:
Blanc
Noir
Taille du bouchon:
38-415 mm
38-415 mm
Conditionnement:
4 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Matériau du bouchon Couleur de bouchon Taille du bouchon Conditionnement
12418952 2000 mL Polypropylène Blanc 38-415 mm 4 pièces
11722963 1380 ml Phénolique Noir 38-415 mm 4 pièces
12408952 1380 ml Polypropylène Blanc 38-415 mm 4 pièces
12428952 1760 mL Phénolique Noir 38-415 mm -
11772963 1760 mL Phénolique Noir 38-415 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12418952 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 348273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00€
    396.60€ / 4 pièces
    Économisez 193.40€
    32% de réduction
En stock
WHEATON™ Les récipients de culture à rouleaux de verre offrent une qualité et des performances uniformes pour des rendements cellulaires plus élevés. Fabriqués à partir de verre borosilicate sélectionné pour la clarté optique et la douceur de surface, ces récipients autoclavables disposent d’un col effilé pour un nettoyage facile.
  • Fabriqué en verre borosilicate, spécialement sélectionné pour la clarté optique, la douceur de la surface intérieure et l’absence d’imperfections
  • Fabriqué selon des tolérances strictes pour une qualité uniforme et des performances constantes
  • Le col effilé (dia. int. nominal de 29 mm) est facile à nettoyer
  • Livrés avec des bouchons à vis phénoliques noirs 38-145 à jupe profonde avec revêtements en caoutchouc styrène-butadiène
  • Les flacons et les bouchons sont autoclavables
  • Non stériles
Spécification
Capacité 2000 mL
Capacité (métrique) 2000 mL
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 4,3 in
Matériau Verre borosilicaté
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 285 mm
Hauteur (impériale) 11,22 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-415 mm
Diamètre (métrique) 110 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 68 oz
Forme Cylindrique
Type de produit Flacon rotatif