Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ dans Lab File avec bouchons fixés
Code produit 10603703 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Hauteur (métrique):
38 mm
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
63 mm
98 mm
98 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Matériau (doublure):
Caoutchouc 14B
PTFE / caoutchouc 14B
PTFE / caoutchouc 14B
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
72 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Matériau (doublure) unitSize
10603703 40 ml 98 mm 28 mm PTFE / caoutchouc 14B 72 pièces
10122531 2 ml 38 mm 12 mm Caoutchouc 14B 288 pièces
10514481 4 ml 48 mm 15 mm Caoutchouc 14B 144 pièces
10612332 8 ml 63 mm 17 mm Caoutchouc 14B 144 pièces
11758779 2 ml 38 mm 12 mm PTFE / caoutchouc 14B 288 pièces
10336662 4 ml 48 mm 15 mm PTFE / caoutchouc 14B 144 pièces
10633703 8 ml 63 mm 17 mm PTFE / caoutchouc 14B 144 pièces
10256074 20 ml 60 mm 28 mm Caoutchouc 14B 72 pièces
10318294 40 ml 98 mm 28 mm Caoutchouc 14B 72 pièces
10599502 20 ml 60 mm 28 mm PTFE / caoutchouc 14B 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10603703 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W224605
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchons fixés afin d’assurer la propreté
Les bouchons fixés contribuent à maintenir la propreté.
Le Vial File avec plateaux compartimentés permet de stocker facilement des flacons vides ou d’inventorier des échantillons.
  • Offre une variété d’utilisations allant du stockage des échantillons à la lyophilisation.
  • Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
  • Les flacons et bouchons sont autoclavables
  • Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté pour protéger les produits photosensibles
Bouchons et revêtements de bouchon
  • Bouchon solide, bouchons phénoliques noirs
  • Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
  • Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc PTFE/14B pour échantillons organiques
Informations sur la commande
Les bouchons de rechange peuvent être achetés séparément.
Compliance
Flacons ambrés conformes aux exigences USP de type 1 de transmission de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) PTFE / caoutchouc 14B
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 40 ml
À utiliser avec (application) Un profil bas pour une meilleure stabilité et moins de volume mort au-dessus de l‘échantillon, ce qui le rend idéal pour le stockage de composés
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 10 dr
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis
À utiliser avec (équipement) Portoir pour flacons
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité USP type I
Hauteur (métrique) 98 mm