Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ dans Lab File avec bouchons fixés
Code produit p-4893864 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Hauteur (métrique):
38 mm
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
63 mm
98 mm
98 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Matériau (doublure):
Caoutchouc 14B
PTFE / caoutchouc 14B
PTFE / caoutchouc 14B
Dimensione della confezione:
144 pièces
288 pièces
72 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Matériau (doublure) Dimensione della confezione
10122531 2 ml 38 mm 12 mm Caoutchouc 14B 288 pièces
10514481 4 ml 48 mm 15 mm Caoutchouc 14B 144 pièces
10612332 8 ml 63 mm 17 mm Caoutchouc 14B 144 pièces
11758779 2 ml 38 mm 12 mm PTFE / caoutchouc 14B 288 pièces
10336662 4 ml 48 mm 15 mm PTFE / caoutchouc 14B 144 pièces
10633703 8 ml 63 mm 17 mm PTFE / caoutchouc 14B 144 pièces
10256074 20 ml 60 mm 28 mm Caoutchouc 14B 72 pièces
10318294 40 ml 98 mm 28 mm Caoutchouc 14B 72 pièces
10603703 40 ml 98 mm 28 mm PTFE / caoutchouc 14B 72 pièces
10599502 20 ml 60 mm 28 mm PTFE / caoutchouc 14B 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10122531 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 224981
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
WHEATON™ Les fioles d’échantillons en verre avec Lab File bouchons attachés offrent un stockage polyvalent pour les échantillons et les fioles vides. Fabriquées à partir de tubes en verre pour une épaisseur uniforme, les fioles et bouchons sont autoclavables. Le verre borosilicate ambré protège les substances photosensibles.
Les bouchons fixés contribuent à maintenir la propreté.
  • Lab File Avec des plateaux séparés permet de stocker facilement les fioles vides ou d’inventorier les échantillons
  • Offre une variété d’utilisations allant du stockage des échantillons à la lyophilisation.
  • Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
  • Les flacons et bouchons sont autoclavables
  • Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté pour protéger les produits photosensibles
  • Bouchon solide, bouchons phénoliques noirs
  • Bouchon à vis phénolique noir doublé de caoutchouc 14B, adapté aux échantillons aqueux
  • Bouchon à vis phénoliques noir doublé de caoutchouc PTFE/14B, adapté aux échantillons organiques
Order Info
Les bouchons de rechange peuvent être achetés séparément.
Compliance
Flacons ambrés conformes aux exigences USP de type 1 de transmission de la lumière.
Specifications
Matériau (doublure) Caoutchouc 14B
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 2 ml
À utiliser avec (application) Un profil bas pour une meilleure stabilité et moins de volume mort au-dessus de l‘échantillon, ce qui le rend idéal pour le stockage de composés
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 0,5 dr.
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 288/Cs.
Marking Spot Non
À utiliser avec (équipement) MT File™ et présentoir à flacons
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité USP type I
Hauteur (métrique) 38 mm
Type de produit Échantillon flacon dans Lab File