Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ avec bouchons à clipser
Code produit 11758699 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
16.0 ml
30,0 mL
60,0 mL
120,0 ml
Diamètre (métrique) externe:
30 mm
37 mm
45 mm
50 mm
Hauteur (métrique):
40 mm
50 mm
60 mm
95 mm
Conditionnement:
72 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) unitSize
11758699 30,0 mL 37 mm 50 mm 72 pièces
11531225 120,0 ml 50 mm 95 mm 72 pièces
10712667 16.0 ml 30 mm 40 mm -
11768699 60,0 mL 45 mm 60 mm 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11758699 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 225543
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfaits pour la collecte, le stockage et la présentation d’échantillons en laboratoire ou sur le terrain, les flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ avec bouchons à clipser contiennent des bouchons qui s’adaptent sur un anneau d’étanchéité spé
  • Excellente conservation des matériaux hygroscopiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 37 mm
Matériau Verre sodocalcique
Volume (métrique) 30,0 mL
À utiliser avec (application) Pour le prélèvement, le stockage et la présentation d‘échantillons dans le laboratoire ou sur le terrain
Volume (impérial) 8 dr
Matériau du bouchon PEBD
Type de bouchon Bouchon à clipser
Certifications/Conformité USP type III
Hauteur (métrique) 50 mm