Learn More
DWK Life Sciences Flacons à sérum en verre Wheaton™
Code produit 11501175 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
35 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11501175 250 ml 35 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11501175 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 223950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les flacons à sérum gradués sont fabriqués à partir de verre borosilicaté WHEATON 400 conforme aux exigences USP de type I
  • Les graduations élevées indiquent des capacités approximatives en millilitres
  • Accepte les bouchons et joints standard
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Transparents
Diamètre (impériale) 2,36 in
Diamètre (métrique) externe du col 30mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 15mm
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 158 mm
Hauteur (impériale) 6,22 in
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de produit Flacon à sérum