Learn More
DWK Life Sciences Boîtes de coloration en verre pour 10 lames Wheaton™
Code produit 10294872 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de lames:
10
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de lames unitSize
10294872 10 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10294872 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 900520
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Bouchon à vis en polypropylène sans revêtement pour réduire l’évaporation
Pour lames partiellement immergées.
  • La cuve à coloration de Coplin à rainures peut contenir jusqu’à dix lames standard de 3 × 1 po (75 × 25 mm) à la verticale (les lames s’étendent au-dessus de la coloration, afin de pouvoir être manipulées sans utiliser de forceps)
  • Cuve et base rectangulaire en verre sodocalcique
Informations sur la commande
Hauteur totale : 2,5 po (65 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Blanc
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon À vis
Forme du fond Rond
Capacité (métrique) 55 ml
Matériau Verre sodocalcique
Type Cuve à coloration pour lames
Nombre de lames 10
Dimensions (L x l) 2,6 x 2,6 cm (1,02 x 1,02 in)
Longueur (impériale) 1,02 in
Longueur (métrique) 26 mm
Largeur (impériale) 1,02 in
Largeur (métrique) 26 mm
Profondeur (impériale) intérieure 2,7 in
Profondeur (métrique) 70 mm
Profondeur (métrique) intérieure 7 cm