Learn More
DWK Life Sciences Boîte de coloration en verre Wheaton™ pour 5 ou 10 lames
Code produit 10529892 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de lames:
5 verticalement ou 10 dos à dos
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de lames Conditionnement
10529892 5 verticalement ou 10 dos à dos 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10529892 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 900570
En stock
Includes
Bouchon à vis en polypropylène sans revêtement pour réduire l’évaporation
Pour lames entièrement immergées
  • La cuve à coloration de Coplin peut contenir jusqu’à cinq lames individuelles ou dix lames 3 × 1 po (75 × 25 mm) dos à dos verticalement
  • 08-813E : Boîte en verre sodocalcique
  • 02-912-618 : Bouchon de rechange : polypropylène
Informations sur la commande
Hauteur extérieure sans bouchon : 4,25 po (108 mm) Agrippe-lames disponible séparément (08-813-1)
Spécification
Couleur de bouchon Blanc
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon À vis
Autoclavable Not Autoclavable
Forme du fond Rectangulaire
Capacité (métrique) 60 ml
Couleur Clear
Matériau Verre sodocalcique
Type Cuve à coloration pour lames
Nombre de lames 5 verticalement ou 10 dos à dos
Dimensions (L x l) 2,6 x 2,6 cm (1,02 x 1,02 in)
Longueur (impériale) 1,02 in
Longueur (métrique) 26 mm
Largeur (impériale) 1,02 in
Largeur (métrique) 26 mm
Hauteur (métrique) 90 mm
Profondeur (impériale) intérieure 3,5 in
Profondeur (métrique) 90 mm
Profondeur (métrique) intérieure 9 cm