Learn More
DWK Life Sciences Cuve à coloration en verre Wheaton™
Code produit 10633533 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
118 mm
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10633533 118 mm 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10633533 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 900301
Expédition estimée: 01-12-2026
En verre sodocalcique
En verre sodocalcique.
Cuve à coloration :
  • Peut accueillir des racks de 16, 20 et 30 lames
  • Dimensions intérieures approximatives : 118 x 88 x 70 mm (L x l x P)
  • Rack à lames vendu séparément
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Forme du fond Rectangulaire
Couleur Clear
Matériau Verre sodocalcique
Type Cuve à coloration
À utiliser avec (équipement) Lames de microscope standard, rack pour lames (Mfr. catalogue 900304)
Dimensions (L x l) 4,6 x 3,4 po (11,8 x 8,8 cm)
Longueur (impériale) 4,6 in
Longueur (métrique) 118 mm
Largeur (impériale) 3,4 in
Largeur (métrique) 88 mm
Hauteur (métrique) 66 mm
Profondeur (impériale) intérieure 2,7 in
Profondeur (métrique) 70 mm
Profondeur (métrique) intérieure 7 cm