Learn More
DWK Life Sciences Boîtes de coloration en verre pour 50 lames Wheaton™
Code produit 10162862 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Boîte
Couvercle
Plat, couvercle
Plat, couvercle, grille
Portoir
Conditionnement:
3 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
10162862 Portoir 3 pièces
10306472 Plat, couvercle, grille 6 pièces
10623703 Plat, couvercle 3 pièces
10779474 Boîte 3 pièces
10254732 Couvercle 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10162862 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 900404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    238.80€ / 3 pièces
    Économisez 29.20€
    10% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Contient jusqu’à 50 lames à l’horizontale
  • Boîte et couvercle en verre sodocalcique
  • Dimensions : 3,25 L × 7,875 O × 4,125 in H (80 × 200 × 105 mm)
Portoir
  • Ne se ternissent pas, résistent à la plupart des solutions de coloration
  • Contient jusqu’à 50 lames à l’horizontale
  • La poignée à charnière facilite l’insertion et le retrait des lames
Spécification
Bouchon inclus Non
Autoclavable Not Autoclavable
Forme du fond Flat
Couleur Silver
Matériau Acier inoxydable
Type Rack à fentes
À utiliser avec (équipement) Boîte à coloration en verre pour 50 lames
Comprend Portoir
Nombre de lames 50 lames à l’horizontale