Learn More
DWK Life Sciences Boîtes de coloration en verre pour 50 lames Wheaton™
Code produit 10306472 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Boîte
Couvercle
Plat, couvercle
Plat, couvercle, grille
Portoir
Conditionnement:
3 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
10306472 Plat, couvercle, grille 6 pièces
10623703 Plat, couvercle 3 pièces
10779474 Boîte 3 pièces
10162862 Portoir 3 pièces
10254732 Couvercle 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10306472 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 900400
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Contient jusqu’à 50 lames à l’horizontale
  • Boîte et couvercle en verre sodocalcique
  • Dimensions : 3,25 L × 7,875 O × 4,125 in H (80 × 200 × 105 mm)
Portoir
  • Ne se ternissent pas, résistent à la plupart des solutions de coloration
  • Contient jusqu’à 50 lames à l’horizontale
  • La poignée à charnière facilite l’insertion et le retrait des lames
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon inclus Oui
Forme du fond Rectangulaire
Matériau Verre sodocalcique
Type Cuve à coloration
À utiliser avec (équipement) Boîte à coloration en verre pour 50 lames
Comprend Plat, couvercle, grille
Nombre de lames 50 lames à l’horizontale
Dimensions (L x l) 18,5 x 8,8 cm (7,2 x 3,4 in)
Longueur (impériale) 7,2 in
Longueur (métrique) 185 mm
Largeur (impériale) 3,4 in
Largeur (métrique) 88 mm
Profondeur (impériale) intérieure 2,5 in
Profondeur (métrique) 68 mm
Profondeur (métrique) intérieure 6,5 cm