Learn More
DWK Life Sciences Boîtes de coloration en verre pour 50 lames Wheaton™
Code produit 10779474 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Boîte
Couvercle
Plat, couvercle
Plat, couvercle, grille
Portoir
Conditionnement:
3 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
10779474 Boîte 3 pièces
10306472 Plat, couvercle, grille 6 pièces
10623703 Plat, couvercle 3 pièces
10162862 Portoir 3 pièces
10254732 Couvercle 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10779474 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 900401
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Contient jusqu’à 50 lames à l’horizontale
  • Boîte et couvercle en verre sodocalcique
  • Dimensions : 3,25 L × 7,875 O × 4,125 in H (80 × 200 × 105 mm)
Portoir
  • Ne se ternissent pas, résistent à la plupart des solutions de coloration
  • Contient jusqu’à 50 lames à l’horizontale
  • La poignée à charnière facilite l’insertion et le retrait des lames
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon inclus Non
Forme du fond Rectangulaire
Matériau Verre sodocalcique
Type Cuve à coloration
À utiliser avec (équipement) Boîte à coloration en verre pour 50 lames
Comprend Boîte
Nombre de lames 50 lames à l’horizontale
Dimensions (L x l) 18,5 x 8,8 cm (7,2 x 3,4 in)
Longueur (impériale) 7,2 in
Longueur (métrique) 185 mm
Largeur (impériale) 3,4 in
Largeur (métrique) 68 mm
Profondeur (impériale) intérieure 2,5 in
Profondeur (métrique) 68 mm
Profondeur (métrique) intérieure 6,5 cm