Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture / de laboratoire gradués Wheaton™ : en verre ambré, avec bouchon phénolique revêtu de caoutchouc avec face en PTFE (autoclavable)
Code produit 12482521 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
Conditionnement:
48 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12482521 125 ml 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12482521 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 219875
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons robustes peu encombrants
  • Flacon en verre borosilicaté transparent avec graduations et zone d’écriture
  • Parois épaisses pour prévenir la casse
  • Plus robuste que les flacons Erlenmeyer
  • La base de plus petit diamètre permet d’économiser de l’espace dans les stérilisateurs et les congélateurs
  • Grande ouverture, lèvre spéciale, épaulements inclinés
  • Graduation en ml pour indiquer les volumes approximatifs
  • Les poignées du flacon de 1 litre permettent une manipulation aisée
Compliance
Conforme aux normes USP type 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 2,16 in
Matériau Verre
Couleur de bouchon Noir
Closure Included Oui
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 123 mm
Hauteur (impériale) 4,84 in
Joint de fermeture PTFE / caoutchouc
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 33-430 mm
Diamètre (métrique) 55 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond
Certifications/Conformité USP type 1
Type de produit Flacon pour milieu de culture