Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Flacons de culture / de laboratoire gradués Wheaton™ : Transparent, avec bouchon phénolique revêtu de caoutchouc revêtu de PTFE (autoclavable)
Code produit 10590653 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10590653 1000 ml 24 pièces
10245022 125 ml 48 pièces
10205072 250 ml 48 pièces
10570273 500 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10590653 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 219820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    485.28€ / 24 pièces
    Économisez 84.72€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-06-2027
WHEATON™ Bouteilles graduées de substrat/laboratoire : verre clair, avec capuchon phénolique doublé de caoutchouc à face PTFE (autoclavable). WHEATON™ Les bouteilles graduées de milieux / laboratoires présentent une construction en verre borosilicate transparent avec des parois épaisses pour la durabilité. Une base plus étroite conserve l’espace dans les stérilisateurs et congélateurs. Face PTFE, frotte
Flacons robustes peu encombrants
  • Flacon en verre borosilicaté transparent avec graduations et zone d’écriture
  • Parois épaisses pour prévenir la casse
  • Plus robuste que les flacons Erlenmeyer
  • La base de plus petit diamètre permet d’économiser de l’espace dans les stérilisateurs et les congélateurs
  • Grande ouverture, lèvre spéciale et épaules inclinées pour un versement facile
  • Graduation en ml pour indiquer les volumes approximatifs
  • Les poignées à main sur une bouteille de 1L facilitent la manipulation
  • La capsule phénolique à face PTFE et doublée de caoutchouc est autoclavable
Compliance
Conforme aux normes USP type 1.
Spécification
Capacité 33,8 oz., 1000 ml
Capacité (métrique) 1000 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 4,05 in
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Noir
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 235 mm
Hauteur (impériale) 9,25 in
Joint de fermeture Caoutchouc
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 103 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 33,8 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité USP type 1
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon pour milieu de culture