Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Bouteilles graduées Valumetric™ avec bouchon Poly-Seal et doublure en phénolique noirs
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Idéal pour le stockage et le prélèvement de solides, de poudres sèches et de liquides
- Fabriqué en verre soudeux-chaux de type III transparent USP pour une compatibilité chimique fiable
- Diplômé en mL et en oz. pour une mesure pratique
- Un bouchon phénolique noir avec Poly-Seal doublure offre une fermeture sécurisée et résistante aux fuites
- Taille de capuchon 33-400 pour une manipulation et un scellage faciles
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (impériale) | 1,6 in |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 48/carton |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Oui |
| Bouche | Large |
| Afficher plus |