Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Bouteilles graduées Valumetric™ avec bouchon phénolique noir et doublure en caoutchouc
Code produit 10720055 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10720055 125 ml 24 pièces
10539892 30 ml 48 pièces
10051452 60 ml 48 pièces
10204882 250 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10720055 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.25€
    70.80€ / 24 pièces
    Économisez 25.45€
    26% de réduction
Expédition estimée: 17-02-2027
WHEATON™ Les bouteilles graduées Valumetric™ avec bouchon phénolique noir et doublure en caoutchouc sont idéales pour le stockage et le prélèvement de solides, de matériaux en poudre sèches et de liquides. Fabriquées à partir de WHEATON™ 800 vitres répondant aux USP normes de type III, avec bouchons autoclavables.
  • Idéal pour être utilisé comme bouteilles d’échantillons pour solides, poudres sèches et liquides
  • Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
  • Fabriqué à partir de Wheaton 800 vitres répondant aux USP normes de type III
  • Diplômé en mL et oz. pour une mesure facile du volume
  • Bouchon phénolique noir autoclavable avec doublure en caoutchouc
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 2 in
Matériau Verre
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Noir
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 104 mm
Hauteur (impériale) 4 in
Joint de fermeture Caoutchouc
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 48 à 400 mm
Diamètre (métrique) 51 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Cuve de test