Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Bouteilles graduées Valumetric™ avec bouchon blanc en PP et moussure en mousse en PTFE
Code produit 10264682 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10264682 30 ml 48 pièces
10663533 60 ml 48 pièces
10552383 125 ml 24 pièces
10475052 250 ml 24 pièces
10709674 500 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10264682 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216971
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    123.98€ / 48 pièces
    Économisez 30.02€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
WHEATON™ Les bouteilles graduées Valumetric™ avec bouchon blanc en PP et doublure mousse en PE à face de PTFE sont idéales pour le stockage des solides, des poudres sèches et des liquides. Fabriquées en verre clair USP de type III soda-chaux, graduées en mL et en oz pour une mesure facile du volume.
Pour le stockage et les échantillons de solides, de matériaux en poudre sèche et de liquides
  • Idéal pour servir de flacons d’échantillons pour solides, poudres sèches, échantillons de sol et stockage de spécimens
  • Fabriqué à Wheaton partir de 800 verres soudeux-chaux clairs répondant USP aux normes de type III
  • Diplômé en mL et en oz pour une mesure facile du volume
  • Bouchon en polypropylène blanc avec un revêtement en polyéthylène mousse à face de PTFE pour un joint sécurisé et résistant aux produits chimiques
  • Suppression facile du contenu
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 1,3 in
Matériau Verre
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 70 mm
Hauteur (impériale) 2,7 in
Joint de fermeture PTFE / PE
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 33 à 400 mm
Diamètre (métrique) 34 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 1 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Cuve de test