Learn More
DWK Life Sciences Flacons gradués Valumetric™ Wheaton™ : Sans capsule
Code produit 12349889 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
432 pièces
96 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12349889 500 ml -
12309889 30 ml 432 pièces
12319889 60 ml 288 pièces
12329889 125 ml 144 pièces
12339889 250 ml 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12349889 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216993
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    104.83€ / 48 pièces
    Économisez 9.17€
    8% de réduction
Expédition estimée: 26-04-2027
WHEATON™ Les bouteilles graduées Valumetric™ : sans capsules sont idéales pour le stockage et l’échantillonnage de solides, de matériaux en poudre secs et de liquides. Fabriquées à partir de WHEATON™ 800 vitres répondant aux USP normes de type III, avec des gradations doubles en mL et en onces.
  • Idéal pour servir de flacons d’échantillons pour solides, poudres sèches, échantillons de sol et stockage de spécimens
  • Fabriqué à partir de Wheaton 800 vitres répondant aux USP normes de type III
  • Diplômé en mL et en oz. pour une mesure pratique
  • Vendu sans bouchons, permettant la compatibilité avec les options de fermeture préférées
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 2,9 in
Matériau Verre sodocalcique
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Noir
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Fileté
Hauteur (métrique) 145 mm
Hauteur (impériale) 5,7 in
Joint de fermeture Poly-scellement
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 70 à 400 mm
Diamètre (métrique) 76 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 16 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Cuve de test