Learn More
DWK Life Sciences Flacons de sérum en PEHD Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- En polyéthylène haute densité
- Largement utilisé pour les produits de santé animale et le stockage de produits non médicaux
- Accepte les bouchons en caoutchouc standard et les joints en aluminium
Spécification
Spécification
| Capacité | 4,05 oz., 120 ml |
| Capacité (métrique) | 120 ml |
| Couleur | naturel |
| Diamètre (impériale) | 1,85 in |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 0,78 in |
| Diamètre (métrique) externe du col | 20 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 13 mm |
| Matériau | PEHD |
| Hauteur (métrique) | 103 mm |
| Hauteur (impériale) | 4,05 in |
| Show More |