Learn More
DWK Life Sciences Flacons de sérum en PEHD Wheaton™
Code produit 12807632 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
60 mL
120 ml
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
300 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12807632 15 ml 300 pièces
12422621 30 mL 200 pièces
12432621 60 mL -
12791588 120 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12807632 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 224031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00€
    338.04€ / 300 pièces
    Économisez 54.96€
    13% de réduction
Expédition estimée: 19-02-2027
Le flacon de sérum Wheaton est fabriqué en PEHD et largement utilisé pour les produits de santé animale et le stockage de produits non médicaux.
  • En polyéthylène haute densité
  • Largement utilisé pour les produits de santé animale et le stockage de produits non médicaux
  • Accepte les bouchons en caoutchouc standard et les joints en aluminium
Spécification
Capacité 0,5 oz, 15 ml
Capacité (métrique) 15 ml
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 1,1 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,78 in
Diamètre (métrique) externe du col 20 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 13 mm
Matériau PEHD
Hauteur (métrique) 56 mm
Hauteur (impériale) 2,2 in
Matériau du bouchon Caoutchouc
Diamètre (métrique) 28 mm
Capacité (impériale) 0,5 oz
Type de produit Flacon à sérum