Description
- Fabriqué en verre borosilicate à paroi épaisse pour la durabilité et la résistance chimique
- Les flacons avec revêtement de sécurité et bouchons en plastisol antidérapant robuste réduisent les risques de casse et d’exposition aux matières dangereuses
- Les bouchons en PP sont dotés d’un revêtement en résine PTFE-fluorocarbone /silicone liés par ultrasons pour éviter les fuites
- Rack en acrylique pouvant contenir jusqu’à six flacons d’hybridation de différentes tailles pour un transport ou un stockage en toute sécurité
- Idéal pour les procédures de blotting des acides nucléiques et des protéines nécessitant un minimum de solution de sonde
Informations sur la commande
Un article par boîte
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP type I |
| Matériau du bouchon | PC |
| Taille du bouchon | 45 mm |
| Revêtement | Plastisol |
| Diamètre (impériale) interne | 1,37 in |
| Diamètre (métrique) interne | 35 mm |
| À utiliser avec (application) | Procédures de transfert des acides nucléiques et des protéines exigeant un minimum de solution de sonde |
| Longueur (impériale) | 5,90 in |
| Matériau de revêtement | PTFE / silicone |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus |