Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’hybridation Wheaton™
Code produit 12871474 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diamètre (métrique) interne:
35 mm
70 mm
Type de produit:
Flacon d'hybridation à revêtement de sécurité
Flacon d’hybridation
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Type de produit Conditionnement
12871474 100 mm 35 mm Flacon d'hybridation à revêtement de sécurité 1 pièce
11541325 150 mm 35 mm Flacon d’hybridation 1 pièce
11724209 75 mm 35 mm Flacon d’hybridation 1 pièce
10717893 300 mm 35 mm Flacon d’hybridation 1 pièce
12437181 300 mm 35 mm Flacon d'hybridation à revêtement de sécurité 1 pièce
12417181 75 mm 35 mm Flacon d'hybridation à revêtement de sécurité 1 pièce
11531325 100 mm 35 mm Flacon d’hybridation 1 pièce
11551325 150 mm 35 mm Flacon d'hybridation à revêtement de sécurité 1 pièce
12447181 300 mm 70 mm Flacon d'hybridation à revêtement de sécurité 1 pièce
12742447 300 mm 70 mm Flacon d’hybridation 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 12871474 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 805021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.85€
    115.88€ / 1 pièces
    Économisez 6.97€
    5% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
WHEATON™ Les bouteilles d’hybridation sont conçues pour des procédures de nettoyage d’acides nucléiques et de protéines nécessitant une solution minimale de sonde. Fabriquées en verre borosilicate à paroi épaisse avec des capuchons en polypropylène recouverts d’une résine PTFE-fluorocarbone/silicone pour éviter les fuites.
  • En verre borosilicaté à paroi épaisse
  • Les flacons avec revêtement de sécurité et bouchons en plastisol antidérapant robuste réduisent les risques de casse et d’exposition aux matières dangereuses
  • Les bouchons en PP sont dotés d’un revêtement en résine PTFE-fluorocarbone /silicone liés par ultrasons pour éviter les fuites
  • Rack en acrylique pouvant contenir jusqu’à six flacons d’hybridation de différentes tailles pour un transport ou un stockage en toute sécurité
Informations sur la commande
Un article par boîte
Spécification
Certifications/Conformité USP type I
Matériau du bouchon PC
Taille du bouchon 45 mm
Revêtement Plastisol
Diamètre (impériale) interne 1,37 in
Diamètre (métrique) interne 35 mm
À utiliser avec (application) Procédures de transfert des acides nucléiques et des protéines exigeant un minimum de solution de sonde
Longueur (impériale) 3,93 in
Matériau de revêtement PTFE / silicone
Type de bouchon Bouchon à vis
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Flacon d'hybridation à revêtement de sécurité