Learn More
DWK Life Sciences Flacon évaporateur Wheaton™
Code produit 12488932 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12488932 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12488932 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 297825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    141.79€ / 1 pièces
    Économisez 47.21€
    24% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Pour la concentration de traces d’analytes dans un solvant organique
  • Joints clear seal de 24/40 supérieur et de 19/22 inférieur
Spécification
Type de produit Flacon évaporateur
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16,9 oz.
Comprend Joints clearseal de 24/40 supérieur et de 19/22 inférieur
À utiliser avec (application) Concentration de traces d’analytes dans un solvant organique
Certifications/Conformité ASTM E 438