Learn More
DWK Life Sciences Flacons de réactif à marquage Wheaton™
Code produit 12452541 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 mL
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12452541 250 mL 6 pièces
12462541 500 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12452541 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 220223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.20€
    107.29€ / 6 pièces
    Économisez 1.91€
    1% de réduction
Expédition estimée: 22-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon de réactif autoclavable fabriqué en verre borosilicaté USP de type I et doté d’un bec verseur anti-goutte
  • Bouchon à vis en PP pré-fixé avec revêtement en PTFE
  • Grande zone d’écriture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8,45 oz, 250 ml
Capacité (métrique) 250 mL
Capacité (impériale) 8,45 oz
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 2,63 in
Comprend Bec verseur anti-goutte, large zone d’écriture
Matériau Verre
Bouche Large
Hauteur (métrique) 150 mm
Type de produit Flacon de réactif
Hauteur (impériale) 5,9 in
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 67 mm
Type de bouchon Bouchon à vis