Learn More
DWK Life Sciences Flacons distributeurs en PEBD Wheaton™
Code produit 12495502 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
Conditionnement:
144 pièces
72 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12495502 125 mL 72 pièces
12485502 60 mL 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12495502 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 211195
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    220.32€ / 72 pièces
    Économisez 52.68€
    19% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
WHEATON™ LDPE Les bouteilles de distribution sont excellentes pour les tampons doux et puissants avec une bonne résistance chimique. Fabriquées en polyéthylène translucide à basse densité, ces bouteilles très flexibles offrent une grande résistance aux impacts. Soulevez le bec pour dispenser le contenu et enfoncez pour sceller.
  • Fabriqué en polyéthylène basse densité (LDPE)
  • Couleur translucide pour une visibilité facile du contenu
  • Très flexibles, avec une résistance élevée aux impacts
  • Excellent pour des tampons doux et puissants avec une bonne résistance chimique
  • Relevez le bec verseur pour distribuer le contenu et appuyez dessus pour fermer le flacon
Spécification
Capacité 4,23 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 mL
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 1,7 in
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 130 mm
Hauteur (impériale) 5,1 in
Taille du bouchon 20-410 mm
Diamètre (métrique) 43 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4,23 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon distributeur