Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™
Code produit 10101493 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 mL
7 ml
15 ml
30 mL
Couleur:
Blanc
Naturel
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Quantité Conditionnement
10101493 3 ml Naturel 1000/boîte 1000 pièces
10503144 3 ml Blanc 1000/carton 1000 pièces
12446171 3 ml Naturel 100/boîte 100 pièces
12406201 6 mL Blanc 1000/carton 1000 pièces
10087702 6 mL Blanc 100/boîte 100 pièces
10455973 6 mL Naturel 1000/boîte 1000 pièces
12406181 7 ml Naturel 1000/boîte 1000 pièces
10699293 7 ml Blanc 100/boîte 100 pièces
12456181 15 ml Naturel 100/boîte 100 pièces
10237193 15 ml Blanc 100/boîte 100 pièces
12496201 15 ml Blanc 1000/carton 1000 pièces
12426211 30 mL Blanc 1000/carton 1000 pièces
12486181 30 mL Naturel 100/boîte 100 pièces
10092923 30 mL Blanc 100/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 10101493 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W242821A
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon en LDPE naturel fabriqué selon des normes strictes de contrôle qualité afin de garantir le meilleur produit pour votre application.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Conditionnés en boîtes de 100, 1000 ou en vrac
Informations sur la commande
Les pointes compte-gouttes ou les bouchons peuvent être achetés séparément
Spécification
Capacité 3 ml, 0,1 oz.
Capacité (métrique) 3 ml
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 0,51 in
Matériau PEBD
Quantité 1000/boîte
Closure Included Non
Hauteur (métrique) 39 mm
Hauteur (impériale) 1,5 in
Taille du bouchon 8-425 mm
Diamètre (métrique) 13 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 0,1 oz.
Type de produit Flacon compte-gouttes