Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™
Code produit 12496171 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Taille du bouchon:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
15-415 mm
20-410 mm
Couleur:
Blanc
Naturel
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Tamaño de la unidad:
100 pièces
1000 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacité (métrique) Taille du bouchon Couleur Quantité unitSize
12496171 7 ml 15-415 mm Naturel 100/boîte 100 pièces
11501255 3 ml 8-425 mm Blanc 100/boîte 100 pièces
12466171 6 ml 13-425 mm Naturel 100/boîte 100 pièces
12436201 7 ml 15-415 mm Blanc 1000/carton 1000 pièces
12436181 10 ml 15-415 mm Naturel 1000/boîte 1000 pièces
12456201 10 ml 15-415 mm Blanc 100/boîte 100 pièces
12426181 10 ml 15-415 mm Naturel 100/boîte 100 pièces
12466201 10 ml 15-415 mm Blanc 1000/carton 1000 pièces
12466181 15 ml 15-415 mm Naturel 100/boîte 1000 pièces
12496181 30 ml 20-410 mm Naturel 1000/boîte -
12416191 60 ml 20-410 mm Naturel 100/boîte 100 pièces
12446211 60 ml 20-410 mm Blanc 100/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12496171 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W242823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    152.30€ / 100 pièces
    Économisez 1.70€
    1% de réduction
Expédition estimée: 04-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Excellente résistance chimique
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Conditionnés en boîte de 100 et de 1000 ou en vrac
Order Info
Les pointes et bouchons compte-gouttes doivent être commandés séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 7 ml, 0,24 oz.
Capacité (métrique) 7 ml
Capacité (impériale) 0,24 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 0,74 in
Matériau PEBD
Nb par paquet 100/boîte
Quantité 100/boîte
Closure Included Non
Hauteur (métrique) 51 mm
Hauteur (impériale) 2 in
Matériau du bouchon Propionate d’acétate de cellulose
Taille du bouchon 15-415 mm
Diamètre (métrique) 19 mm
Autoclavable Non autoclavable