Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ LDPE Laisser tomber des bouteilles sans bouchon
Code produit 12496181 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
7 mL
10 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Taille du bouchon:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
15-415 mm
20-410 mm
Couleur:
Blanc
Naturel
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Couleur Quantité Conditionnement
12496181 30 ml 20-410 mm Naturel 1000/boîte -
11501255 3 ml 8-425 mm Blanc 100/boîte 100 pièces
12466171 6 ml 13-425 mm Naturel 100/boîte 100 pièces
12436201 7 mL 15-415 mm Blanc 1000/carton 1000 pièces
12496171 7 mL 15-415 mm Naturel 100/boîte 100 pièces
12436181 10 ml 15-415 mm Naturel 1000/boîte 1000 pièces
12456201 10 ml 15-415 mm Blanc 100/boîte 100 pièces
12426181 10 ml 15-415 mm Naturel 100/boîte 100 pièces
12466201 10 ml 15-415 mm Blanc 1000/carton 1000 pièces
12466181 15 ml 15-415 mm Naturel 100/boîte 1000 pièces
12416191 60 ml 20-410 mm Naturel 100/boîte 100 pièces
12446211 60 ml 20-410 mm Blanc 100/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 12496181 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W242826A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.00€
    1634.34€ / 1000 pièces
    Économisez 275.66€
    14% de réduction
Expédition estimée: 07-06-2027
WHEATON™ LDPE Les bouteilles à lâcher sans bouchon offrent une excellente résistance chimique et sont disponibles en format naturel ou blanc LDPE dans une gamme de tailles. Le blanc LDPE aide à protéger les échantillons photosensibles aux UV. Vendus sans bouchon et emballés en caisses de 100 ou 1000.
  • Fabriqué en polyéthylène basse densité (LDPE) pour une excellente résistance chimique
  • Disponible en nature ou blanche LDPE pour répondre aux besoins d’application
  • Le blanc LDPE aide à protéger les échantillons photosensibles aux UV
  • Disponible dans une gamme de capacités allant de 3 mL à 125 mL
  • Vendu sans bouchon, permettant la compatibilité avec la fermeture préférée
  • Emballés en caisses de 100 ou 1000
Informations sur la commande
Les pointes et bouchons compte-gouttes doivent être commandés séparément.
Spécification
Capacité 30 ml, 1,01 oz.
Capacité (métrique) 30 ml
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 1,22 in
Matériau PEBD
Nb par paquet 1000/boîte
Quantité 1000/boîte
Stérilité Non stérile
Closure Included Non
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 70 mm
Hauteur (impériale) 2,75 in
Matériau du bouchon Propionate d’acétate de cellulose
Taille du bouchon 20-410 mm
Diamètre (métrique) 31 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 1,01 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon distributeur