Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes allongée à distribution contrôlée en PEBD Wheaton™ et bouchons de pointes compte-gouttes en PP
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
Volume moyen des gouttes : 44 μl ± 6μl
- Bouchons à vis en PP de qualité radiologique et pointes conditionnées séparément
- Disponibles en pointes naturelles ou blanches, conditionnées séparément
Spécification
Spécification
| Capacité | 1,01 oz., 30 ml |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Capacité (impériale) | 1,01 oz. |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (impériale) | 1,25 in |
| Comprend | Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée |
| Matériau | PEBD |
| Closure Included | Oui |
| Hauteur (métrique) | 85 mm |
| Hauteur (impériale) | 3,35 in |
| Afficher plus |