Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes allongée à distribution contrôlée en PEBD Wheaton™ et bouchons de pointes compte-gouttes en PP
Code produit 10733057 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
7 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Couleur:
Blanc
Naturel
Conditionnement:
144 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Conditionnement
10733057 60 ml Blanc -
10410212 3 ml Naturel 144 pièces
11915152 3 ml Blanc 144 pièces
11708759 6 ml Naturel 144 pièces
10004173 6 ml Blanc 144 pièces
12422471 7 ml Blanc 144 pièces
10418341 15 ml Naturel 144 pièces
12432471 15 ml Blanc 144 pièces
10144814 30 ml Naturel 144 pièces
10414515 30 ml Blanc 144 pièces
10285272 60 ml Naturel 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10733057 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 211625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    411.22€ / 144 pièces
    Économisez 84.78€
    17% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
WHEATON™ LDPE Les bouteilles à goutte avec embouts de compte-gouttes contrôlés étendus et bouchons de gouttières en polypropylène permettent une distribution — précise et répétable, une goutte à la fois. La taille moyenne de goutte est de 44 μL ±6 μL. Les bouchons et embouts en polypropylène de qualité radiation sont emballés séparément.
  • La pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée distribue une goutte à la fois
  • Taille moyenne des gouttes : 44 μL ±6 μL
  • Bouteille en LDPE (polyéthylène basse densité)
  • Bouchons à vis en PP de qualité radiologique et pointes conditionnées séparément
  • Disponible avec des embouts compte-gouttes naturels ou blancs
  • Les bouteilles, embouts et bouchons sont emballés séparément
Spécification
Capacité 2,03 oz., 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 1,53 in
Comprend Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 101 mm
Hauteur (impériale) 3,98 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20-410 mm
Diamètre (métrique) 39 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 2,03 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon distributeur