Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes allongée à distribution contrôlée en PEBD Wheaton™ et bouchons de pointes compte-gouttes en PP
Code produit 12432471 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
7 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Couleur:
Blanc
Naturel
Conditionnement:
144 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur unitSize
12432471 15 ml Blanc 144 pièces
10410212 3 ml Naturel 144 pièces
11915152 3 ml Blanc 144 pièces
11708759 6 ml Naturel 144 pièces
10004173 6 ml Blanc 144 pièces
12422471 7 ml Blanc 144 pièces
10418341 15 ml Naturel 144 pièces
10144814 30 ml Naturel 144 pièces
10414515 30 ml Blanc 144 pièces
10733057 60 ml Blanc -
10285272 60 ml Naturel 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 12432471 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 211623
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée distribue une goutte à la fois
Volume moyen des gouttes : 44 μl ± 6μl
  • Bouchons à vis en PP de qualité radiologique et pointes conditionnées séparément
  • Disponibles en pointes naturelles ou blanches, conditionnées séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,51 oz., 15 ml
Capacité (métrique) 15 ml
Capacité (impériale) 0,51 oz.
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 1 in
Comprend Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée
Matériau PEBD
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 78 mm
Hauteur (impériale) 3,07 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 15-415 mm
Diamètre (métrique) 25 mm
Autoclavable Non autoclavable