Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™ avec bouchon à vis
Artikelnummer. 11541115 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 ml
Packungsgröße:
144 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité (métrique) Packungsgröße
11541115 7 ml 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11541115 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 211632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    318.21€ / 144 pièces
    Économisez 54.79€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
WHEATON™ LDPE Les bouteilles à décharge avec bouchon à vis offrent une distribution de liquides précise et contrôlée pour des applications en laboratoire et en clinique. Fabriquées en polyéthylène flexible à basse densité, ces bouteilles sont compatibles avec une large gamme de réactifs et disposent d’une fermeture à bouchon à vis sécurisée.
  • Fabriqué en polyéthylène flexible à basse densité (LDPE) pour une excellente compatibilité chimique
  • La fermeture à bouchon à vis offre un joint sécurisé et résistant aux fuites
  • Conçu pour la distribution contrôlée de liquides en laboratoire et en clinique
  • Léger et pressable pour une livraison de liquide facile et précise
  • Adapté à une utilisation avec une large gamme de réactifs et de solutions
Spezifikation
Capacité (métrique) 7 ml
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 0,74 in
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 19 mm
Hauteur (impériale) 0,74 in
Taille du bouchon 15-415 mm
Diamètre (métrique) 19 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon compte-gouttes
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.